Wichtige Dokumente
P7155
Protein A aus Staphylococcus aureus
Insoluble, Cowan Strain, cell suspension
Synonym(e):
Protein A
Empfohlene Produkte
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Sterilität
(not processed or packaged aseptically)
Form
cell suspension
Kapazität
≥1.2 mg/mL binding capacity (human IgG)(suspension.)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Allgemeine Beschreibung
Protein A is a 42 kD, highly stable cell surface receptor isolated from Staphylococcus aureus which binds selectively and with high affinity to the Fc portion of IgG from various species. It can also be immobilized on solid support like agarose or acrylic beads and is used for purification of monoclonal or polyclonal immunoglobulins. Protein A reacts specifically to IgG of monkey, rabbit, pig, guinea pig, dog, and cat.
Anwendung
Protein A may be used for immunoprecipitation assays . It can be conjugated to fluorescent dyes, enzyme markers, biotin or colloidal gold and can be used in immunohistochemistry, western blotting and ELISA.
Suspension may be used directly as an immunoadsorbent. Not intended for use as a starter culture.
Protein A kann mit verschiedenen Reporter-Molekülen konjugiert werden, darunter mit fluoreszierenden Farbstoffen (FITC), Enzymmarkern (Peroxidase, β-Galactosidase, alkalischer Phosphatase), Biotin und kolloidalem Gold, ohne dass sich dies auf die Antikörper-Bindungsstelle auf dem Molekül auswirkt. Diese Konjugate werden zum Nachweis von Immunglobulinen in verschiedenen immunchemischen Assays verwendet, u. a. im Western Blot, in der Immunhistochemie und in ELISA-Anwendungen. Darüber hinaus kann Protein A zur Aufreinigung von polyklonalen oder monoklonalen Immunglobulinen auf einem festen Träger wie Agarose- oder Acryl-Beads immobilisiert werden. Es wird auch routinemäßig für Immunpräzipitations-Assays verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Protein A ist ein hochstabiler Zelloberflächenrezeptor, der von mehreren Stämmen von Staphylococcus aureus erzeugt wird. Er besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit einem Molekulargewicht von 42 kDa, die vier repetitive Domänen enthält, die reich an Asparagin- und Glutaminsäure, aber frei von Cystein sind. Er enthält wenig oder keine Kohlenhydrate, nur 4 Tyrosinreste und keine Tryptophane. Protein A kann am Fc-Abschnitt von Immunglobulinen, insbesondere IgGs, einer großen Zahl von Spezies binden. Es wurde nachgewiesen, dass ein einzelnes Protein-A-Molekül mindestens 2 Moleküle von IgG gleichzeitig bindet. Die IgG-bindende Domäne von Protein A besteht aus drei antiparallelen α-Helices, deren dritte disruptiert wird, wenn das Protein mit dem Fc-Abschnitt der Immunglobuline komplexiert wird. Protein A bindet den Fc-Abschnitt von humanen IgG-Unterklassen, IgM, IgA und IgE; und von murinem IgG1 (schwach), IgG2a und IgG2b. Weiterhin bindet Protein A IgGs von anderen Spezies, darunter Affe, Kaninchen, Schwein, Meerschweinchen, Hund und Katze.
Protein A ist auch an mehreren verschiedenen biologischen Schutzfunktionen beteiligt, darunter an Antitumor-, toxischen und karzinogenen Aktivitäten. Es fungiert nicht nur als Immunmodulator, sondern besitzt auch antimykotische und antiparasitäre Eigenschaften.
Protein A ist auch an mehreren verschiedenen biologischen Schutzfunktionen beteiligt, darunter an Antitumor-, toxischen und karzinogenen Aktivitäten. Es fungiert nicht nur als Immunmodulator, sondern besitzt auch antimykotische und antiparasitäre Eigenschaften.
Qualität
Formalin treated.
Physikalische Form
~10% (wet weight/volume) of essentially non-viable S. aureus (Cowan strain) cells in 0.04 M potassium phosphate buffer, pH 7.2, 0.15 M sodium chloride containing 0.2% sodium azide.
Angaben zur Herstellung
Prepared by a method developed in our laboratory to ensure reproducible binding of IgG.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Antibodies: A Laboratory Manual
Cold Spring Harbor Protocols, 616-621 (1988)
Infection and immunity, 70(11), 5903-5912 (2002-10-16)
Whole-blood-cell cultures from schistosomiasis patients were stimulated with a variety of T-cell-dependent and T-cell-independent stimuli to determine whether the defect in type 1 cytokine expression observed following helminth infection is associated with alterations in interleukin-12 (IL-12) or CD40 ligand (CD40L)
Journal of immunological methods, 317(1-2), 175-185 (2006-10-24)
Current methodology for quantitation of memory B cells (MBC) in clinical samples is limited and often does not allow for detection of multiple MBC specificities in a single assay. Here we describe two independent approaches to antigen-specific MBC quantitation. First
Current Protocols in Immunology, 8-8 (1991)
Recovery of antigen from staphylococcal protein A--antibody adsorbents.
Methods in enzymology, 73(Pt B), 459-471 (1981-01-01)