Wichtige Dokumente
S7531
Anti-Staphylococcal α-Toxin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Anti-α-Hemolysin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
antigen 33 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
Staphylococcus aureus
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
dot blot: 1:20,000
indirect ELISA: 1:50,000
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Qualität
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable