Wichtige Dokumente
S7198
Sivelestat sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
EI 546 sodium salt hydrate, Elaspol sodium salt hydrate, LY 544349 sodium salt hydrate, Ono-5046 sodium salt hydrate, o-(p-Hydroxybenzenesulfonamido)hippuric acid, pivalate (ester) sodium salt hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)C(=O)NCC(=O)O)c1ccc(cc1)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22N2O7S/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24)
InChIKey
BTGNGJJLZOIYID-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)