Wichtige Dokumente
50792
Umckalin
analytical standard
Synonym(e):
5-Methoxy-scopoletin, 7-Hydroxy-5, 6-dimethoxy-cumarin, 7-Hydroxy-5,6-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(O)cc2OC(=O)C=Cc2c1OC
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3
InChIKey
DVBPETFXQYSHLJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?