Merck
S0692
Sigma-Aldrich
Spectinomycin
Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Synonym(e):
Actinospectacin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51281602
NACRES:
NA.85
Biologische Quelle
Streptomyces sp.
Qualitätsniveau
Form
solution
Konzentration
100 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Farbe
colorless
Löslichkeit
DMSO/H2O, 1:1: soluble 100 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Chemische Struktur: Aminoglykosid
Anwendung
Spectinomycin ist ein Aminocyclitol-Antibiotikum, das aus Streptomyces spectabilis gewonnen wird. Es hat sich als vielseitig einsetzbar erwiesen, u. a. zur Behandlung von akuter gonorrhoischer Urethritis und Zervizitis, zur Markierung von Zellschichten für die Überwachung des Zellschicksals während der Blattentwicklung, als Selektionsmarker in pflanzenbezogenen Transformationssystemen für Pflanzenzellen, die das Markergen Spcr enthalten, zur Untersuchung von Atemwegsinfektionen bei Rindern, die durch Pasteurella multocida und Mannheimia haemolytica verursacht werden, und zur Erzeugung von Pflanzen, die ein Defizit an plastidär kodierten RNA-Polymerasen auf MS-Agar-Medien aufweisen. Spectinomycin wird auch zur Amplifikation von Plasmid-tragenden Replikonen mit niedriger Kopienzahl verwendet. Für Zellkulturanwendungen sollte es in einer Konzentration von 7,5–20 mg/L zugegeben werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Spectinomycin wirkt durch Hemmung der Proteinsynthese und -verlängerung, indem es an die bakterielle 30S-Ribosomen-Untereinheit bindet und in die Peptidyl-tRNA-Translokation eingreift.
Resistenzmethode: Eine Mutation in rpsE, dem Gen für das ribosomale Protein S5, verhindert die Bindung von Spectinomycin. Resistenz erfolgt auch durch das Aminoglykosid-3-′-Adenyltransferase-Gen (aadA).
Antimikrobielles Spektrum: Spectinomycin wirkt gegen gramnegative und grampositive Bakterien.
Vorsicht
Die Lösungen können mehrere Wochen lang bei 2–8 °C oder für längere Zeiträume bei -20 °C gelagert werden.
Angaben zur Herstellung
Stammlösungen sollten zu 10 mg/ml in Wasser zubereitet und durch 0,2 μm filtriert werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen wieder sorgfältig verschlossen und aufrecht abgestellt werden, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden. Unter Schutzgas lagern.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Geöffnete Behälter müssen wieder sorgfältig verschlossen und aufrecht abgestellt werden, um ein Auslaufen des Inhalts zu vermeiden. Unter inertem Gas lagern
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
201.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Holloway, W.J.
Med. Clin. North Amer., 66, 169-173 (1982)
C Y Chang et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 46(1), 87-89 (2000-07-07)
Two new gene cassettes, dfr17 and aadA4, inserted in a class 1 integron of Escherichia coli EC107, are described here. The dfr17 cassette encodes trimethoprim resistance and has 91% identity with the dfrVII dihydrofolate reductase gene. The aadA4 cassette confers
Ausubel, F.M., et al.
Current Protocols in Molecular Biology, 1-1 (1987)
A C Chang et al.
Journal of bacteriology, 134(3), 1141-1156 (1978-06-01)
Construction and characterization of a class of multicopy plasmid cloning vehicles containing the replication system of miniplasmid P15A are described. The constructed plasmids have cleavage sites within antibiotic resistance genes for a variety of commonly employed site-specific endonucleases, permitting convenient
New tools for chloroplast genetic engineering.
H Daniell
Nature biotechnology, 17(9), 855-856 (1999-09-03)