Wichtige Dokumente
PZ0310
PF-04995274
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-{4-[4-Tetrahydrofuran-3-yloxy)-benzo[d]isoxazol-3-yloxymethyl]-piperidin-1-ylmethyl}-tetrahydropyran-4-ol, PF-4995274, PF04995274, TBPT, Tetrahydro-4-[[4-[[[4-[[(3R)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-1,2-benzisoxazol-3-yl]oxy]methyl]-1-piperidinyl]methyl]-2H-pyran-4-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC1(CCOCC1)CN(CC2)CCC2COC3=NOC4=C3C(O[C@@H]5CCOC5)=CC=C4
InChI
1S/C23H32N2O6/c26-23(7-12-27-13-8-23)16-25-9-4-17(5-10-25)14-29-22-21-19(30-18-6-11-28-15-18)2-1-3-20(21)31-24-22/h1-3,17-18,26H,4-16H2/t18-/m1/s1
InChIKey
WLLOFQROROXOMO-GOSISDBHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable