Merck
P8291
Sigma-Aldrich
Kaliumnitrat
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Synonym(e):
KNO3, saltpeter
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
KNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
crystals
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
mp (Schmelzpunkt)
334 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 20/150 g/mL, clear, colorless
SMILES String
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Kaliumnitrat hat folgende Anwendungen:
  • in CPW13M-Lösung zur Extraktion der Protoplasten aus Pflanzenzellen
  • als Bestandteil des Basal-Mediums
  • als Bestandteil von Makronährstoffen
Biochem./physiol. Wirkung
Kaliumnitrat dient als Nitratquelle für das Zellwachstum. Außerdem induziert es in der Alge Neochloris oleoabundans die Lipidsynthese.
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effects of nitrogen sources on cell growth and lipid accumulation of green alga Neochloris oleoabundans
Li Y, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, , number=(81), 629?636-629?636 (2008)
Bioassay to Study the Attachment of Xanthomonas albilineans on Sugarcane Leaves.
Mensi I, et al.
Bio-protocol, 7(587), 285?290-285?290 (2016)
Biomolecule delivery into canola protoplasts by centrifuging cells with microbubbles
He C, et al.
Febs Letters, , number=(587), 285?290-285?290 (2013)
Extraction and Activity of O-acetylserine(thiol)lyase (OASTL) from Microalga Chlorella sorokiniana
Salbitani G and Carfagna S
Plant & Cell Physiology, , number=(587), 285?290-285?290 (2016)
Wolfgang R Engelsberger et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 69(6), 978-995 (2011-11-09)
Nitrogen is an essential macronutrient for plant growth and development. Inorganic nitrogen and its assimilation products control various metabolic, physiological and developmental processes. Although the transcriptional responses induced by nitrogen have been extensively studied in the past, our work here