1.05063
Kaliumnitrat
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumnitrat, Salpetersäure-Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (alkalimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
334 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0015%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- The scientific rationale and development of an optimized dentifrice for the treatment of dentin hypersensitivity: Diese klinische Studie beschreibt die Entwicklung einer kaliumnitrathaltigen Zahnpasta zur Behandlung von Dentinüberempfindlichkeit und zeigt die Anwendung dieser Verbindung in Zahnpflegeprodukten (Tavss et al., 2004).
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (5 %; Wasser): 5,0 – 7,5
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Iodat (IO₃): ≤ 0,0005 %
Nitrit (NO₂): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,003 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0015 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0001 %
Entspricht ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable