P7658
Poly(D-Glu, D-Lys) hydrobromide
suitable for ligand binding assays, Mol wt 20,000-50,000
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Poly(D-Glu, D-Lys) hydrobromide, D-Glu:D-Lys (6:4), mol wt 20,000-50,000
Form
powder
Qualitätsniveau
Zufuhrverhältnis
D-Glu:D-Lys (6:4)
Mol-Gew.
20,000-50,000
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)