Merck
L050050
Sigma-Aldrich
Cap B
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Synonym(e):
Cap B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Form
liquid
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Eignung
conforms to structure (GC, Formulation)
Kompatibilität
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
Allgemeine Beschreibung
Cap B1-Lösung, die Acetonitril (ACN) und Essigsäureanhydrid enthält, wird während der Verkappungsreaktion (Acetylierung) in situ mit Cap A- und Cap B2-Lösung gemischt. Pyridin wird als milde Base angewendet, während NMI als starker Acylierungskatalysator wirkt.
Angaben zur Herstellung
Acetonitril/Essigsäureanhydrid 6/4 (v/v)
Rechtliche Hinweise
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3