Wichtige Dokumente
530816
1-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]pyrrolidin-2,5-dion
Synonym(e):
1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidin-2,5-dione, 1-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]pyrrolidine-2,5-dione, 1-[[[[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]carbonyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl [2-(trimethylsilyl)ethyl] carbonate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, N-[[[(2-Trimethylsilylethyl)oxy]carbonyl]oxy]succinimide, N-[[[2-(Trimethylsilyl)ethoxy]carbonyl]oxy]succinimide
About This Item
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
83-88 °C (lit.)
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
imide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)CCOC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C10H17NO5Si/c1-17(2,3)7-6-15-10(14)16-11-8(12)4-5-9(11)13/h4-7H2,1-3H3
InChIKey
FLDNDAMSCINJDX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?