Wichtige Dokumente
P7561
Phentolamin -methansulfonat (Salz)
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
2-(N-[m-Hydroxyphenyl]-p-toluidinomethyl)imidazolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 26 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
Ersteller
Novartis
SMILES String
CS(O)(=O)=O.Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.CH4O3S/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;1-5(2,3)4/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H3,(H,2,3,4)
InChIKey
OGIYDFVHFQEFKQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3