P4154
Polyinosinsäure Kaliumsalz
Homopolymer
Synonym(e):
Poly(I) Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
lyophilized powder
Löslichkeit
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)