Wichtige Dokumente
P3794
Procyclidin -hydrochlorid
Synonym(e):
α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-pyrrolidinepropanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.OC(CCN1CCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H29NO.ClH/c21-19(17-9-3-1-4-10-17,18-11-5-2-6-12-18)13-16-20-14-7-8-15-20;/h1,3-4,9-10,18,21H,2,5-8,11-16H2;1H
InChIKey
ZFSPFXJSEHCTTR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM1(1128)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable