P0914
Protein-Standard
Micro Standard, liquid
Synonym(e):
Albumin aus Rinderserum, Proteinstandard
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Form
liquid
Enthält
0.05% sodium azide as preservative
Verpackung
ampule of 1 mL
Methode(n)
ELISA: suitable
Farbe
clear colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
bovine ... ALB(280717)
Anwendung
- als Standard für die Quantifizierung der Proteinfreisetzung durch einen Bicinchoninsäure-Assay
- als Standard für die Quantifizierung von Harnstoff mittels Bradford-Assay
- als Molekülgrößenmarker für die Quantifizierung von Protein durch native Polyacrylamidgel-Elektrophorese
Verpackung
Sonstige Hinweise
Eignung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)