Wichtige Dokumente
F8257
Flunarizin -dihydrochlorid
≥98% (TLC)
Synonym(e):
1-[Bis-(4-fluorphenyl)-methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-piperazin -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Ersteller
Johnson & Johnson
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C\C=C\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;;
InChIKey
RXKMOPXNWTYEHI-RDRKJGRWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)