Wichtige Dokumente
P1874
Anti-Polyglutamines antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone 3B5H10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-Huntingtin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B5H10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with an N-terminal 171 amino acid fragment of human Huntingtin with a 68 glutamine stretch
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTT(3064)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable