Wichtige Dokumente
MABN2427
Sigma-Aldrich
Anti-ATN1 Antibody
mouse monoclonal, MW1
Synonym(e):
Htt mutant, PolyQ-Htt, Clone MW1, Atrophin-1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Produktbezeichnung
Anti-PolyQ-spezifischer Antikörper, Klon MW1, clone MW1, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MW1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATN1(1822)
Allgemeine Beschreibung
Die Huntington-Krankheit (HD) ist eine neurodegenerative Störung, die durch eine Erweiterung einer Polyglutamin-Domäne (PolyQ) im Protein Huntingtin (htt) verursacht wird, die zu dessen Aggregation zu Fibrillen führt. Eine PolyQ-Expansion über 35–40 führt zu Krankheiten, die mit der Aggregation von Htt zu Einschlusskörpern assoziiert werden. Diese erweiterten PolyQ-Repeats nehmen mehrere potenziell toxische Konformationen an, die die Atrophin-1- und Huntingtin-Konzentrationen erhöhen und Proteine, die für die Transkription wichtig sind, anormal absondern. PolyQ-Domänen unterschiedlicher Länge können unterschiedliche Konformationen aufweisen. Die primären Stellen der Neuropathologie variieren zwischen den verschiedenen PolyQ-Erkrankungen, betreffen aber in der Regel Kleinhirn, Striatum, Großhirnrinde, Hirnstamm, Rückenmark und Thalamus. Die Huntington-Krankheit (HD) und die dentatorubrale pallidoluysäre Atrophie (DRPLA) weisen klinische Ähnlichkeiten auf, zeigen aber unterschiedliche regionale Pathologien. Bei der Huntington-Krankheit ist beispielsweise das HK-Striatum die am stärksten betroffene Region, während bei der DRPLA der Nucleus dentatus des Kleinhirns stärker betroffen ist. Klon MW1 bindet stark an das erweiterte PolyQ von mutiertem Htt, zeigt aber keine nachweisbare Bindung an normales menschliches oder Wildtyp-Maus-Htt. Der Klon MW1, der an das polyQ-Repeat in htt bindet, erhöht Berichten zufolge die htt-induzierte Toxizität und Aggregation. (Der Klon MW1, der an das polyQ-Repeat in htt bindet, erhöht Berichten zufolge die htt-induzierte Toxizität und Aggregation. (Literatur: Luthi-Carter, R et al. (2012). Hum. Mol. Gen. 11(17); 1927-1937; Legleiter, J et al. (2009). J. Biol. Chem. 284(32); 21647-21658; Ko, J et al. (2001). Brain Res. Bull. 56 (3/4); 319-329).
Spezifität
Klon MW1 erkennt spezifisch die polyQ-Domäne und reagiert nicht in signifikanter Weise mit Wildtyp-Htt.
Immunogen
GST-markierte rekombinante Proteine, die von zwei Konstrukten exprimiert werden, die die polyQ-Domäne (19 Repeats) und 34 Aminosäuren des Gens für dentatorubrale-pallidolysiale Atrophie (DRPLA) enthalten.
Anwendung
Anti-PolyQ spezifisch, Klon MW1, Best.-Nr. MABN2427, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf erweiterte PolyQ-Repeats von Huntingtin (Htt) abzielt und für die Verwendung in der Immunzytochemie, Immunhistochemie und in Western Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden erweiterte polyQ-Repeats in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Ko, J., et. al. (2001). Brain Res Bull. 56(3-4):319-29; Legleiter, J., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(32):21647-58).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden erweiterte polyQ-Repeats in immunhistochemischen Anwendungen nachgewiesen (Ko, J., et. al. (2001). Brain Res Bull. 56(3-4):319-29).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden erweiterte polyQ-Repeats in immunzytochemischen Anwendungen nachgewiesen (Legleiter, J., et. al. (2009). J Biol Chem. 284(32):21647-58).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Lysat von Mäusegehirngewebe.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurden erweiterte polyQ-Repeats in 10 µg Hirngewebelysat der Maus nachgewiesen. Es reagiert nicht mit normalen Htt.
Zielbeschreibung
~350 kDa beobachtet. In einigen Lysat(en) können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2b-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Leah Gottlieb et al.
The Journal of biological chemistry, 297(6), 101363-101363 (2021-11-05)
Huntington's disease (HD) is a neurodegenerative disorder caused by a poly-CAG expansion in the first exon of the HTT gene, resulting in an extended poly-glutamine tract in the N-terminal domain of the Huntingtin (Htt) protein product. Proteolytic fragments of the
Florian Krach et al.
Nature communications, 13(1), 6797-6797 (2022-11-11)
Huntington's disease (HD) is a neurodegenerative disorder caused by poly-Q expansion in the Huntingtin (HTT) protein. Here, we delineate elevated mutant HTT (mHTT) levels in patient-derived cells including fibroblasts and iPSC derived cortical neurons using mesoscale discovery (MSD) HTT assays.
Anat Bahat et al.
EMBO molecular medicine, 16(3), 523-546 (2024-02-20)
Huntington's disease (HD) is an incurable inherited disorder caused by a repeated expansion of glutamines in the huntingtin gene (Htt). The mutant protein causes neuronal degeneration leading to severe motor and psychological symptoms. Selective downregulation of the mutant Htt gene
Kathryn H Morelli et al.
Nature neuroscience, 26(1), 27-38 (2022-12-13)
Huntington's disease (HD) is a fatal, dominantly inherited neurodegenerative disorder caused by CAG trinucleotide expansion in exon 1 of the huntingtin (HTT) gene. Since the reduction of pathogenic mutant HTT messenger RNA is therapeutic, we developed a mutant allele-sensitive CAGEX
Kai Shing et al.
Neurobiology of disease, 187, 106313-106313 (2023-10-01)
Expansion of a triplet repeat tract in exon 1 of the HTT gene causes Huntington's disease (HD). The mutant HTT protein (mHTT) has numerous aberrant interactions with diverse, pleiomorphic effects. Lowering mHTT is a promising approach to treat HD, but