Wichtige Dokumente
P1261
Phosphorylase a from rabbit muscle
lyophilized powder, 20-30 units/mg protein
Synonym(e):
1,4-α-D-Glucan:orthophosphate α-D-glucosyltransferase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit muscle
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
20-30 units/mg protein
Aufgereinigt durch
2× crystallization
Zusammensetzung
Protein, 30-60% E1%/280
Fremdaktivität
AMP-phosphatase, ATP-phosphatase, debrancher enzyme and phosphorylase phosphatase ≤0.1%
phosphoglucomutase ≤0.25%
phosphorylase b ≤30%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)