Wichtige Dokumente
N9914
Polynucleotide phosphorylase from Synechocystis sp.
recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
PNPase, Polyribonucleotide Nucleotidyltransferase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (Synechocystis sp.)
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Beschreibung
Histidine tagged
Assay
90% (SDS-PAGE)
Form
solution
Spezifische Aktivität
≥500 units/mg protein
Mol-Gew.
85 kDa
Methode(n)
cell based assay: suitable
Eignung
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable