Wichtige Dokumente
NUC201
Zellkernisolierungs-Kit: Nuclei PURE Prep
sufficient for 15 nuclei preparations (~1-10×107 cells or 1g of tissue per preparation)
Synonym(e):
Sucrose centrifugation nuclei isolation
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 15 nuclei preparations (~1-10×107 cells or 1g of tissue per preparation)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Anwendung(en)
cell analysis
Fremdaktivität
nuclease and protease, free
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Nur Kit-Komponenten
- Nuclei PURE Lysis Buffer 180 mL
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable