N9660
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced Tetranatriumsalz
vial of 5 mg
Synonym(e):
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzyme II reduced Tetranatriumsalz, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate Tetranatriumsalz, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced Tetranatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 5 mg
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChIKey
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable