Wichtige Dokumente
N7287
NU-1025
≥97% (HPLC), solid
Synonym(e):
8-Hydroxy-2-methylquinazolin-4[3H]-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble >20 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1=Nc2c(O)cccc2C(=O)N1
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
InChIKey
YJDAOHJWLUNFLX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Parp2(11546)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3