Wichtige Dokumente
N5521
α(2→3,6) Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, ≥250 units/mg protein
Synonym(e):
Sialidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥250 units/mg protein
Mol-Gew.
~41 kDa
Fremdaktivität
proteases, none detected
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable