Wichtige Dokumente
N5631
Neuraminidase aus Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VIII, lyophilized powder, 10-20 units/mg protein (using 4MU-NANA), 3.5-8.0 units/mg protein (mucin)
Synonym(e):
Acyl-neuraminyl-Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type VIII
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
10-20 units/mg protein (using 4MU-NANA)
3.5-8.0 units/mg protein (mucin)
Zusammensetzung
Protein, ≥85% biuret
Fremdaktivität
Protease and NAN-aldolase, present
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of 2′-(4-methylumbelliferyl)-a-D-N-actetylneuraminic acid per minute at pH 5.0 at 37 °C (using 4MU-NANA as a substrate)
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)