Merck
N5386
Sigma-Aldrich
Nuclease mikrokokkal aus Staphylococcus aureus
100-300 units/mg protein
Synonym(e):
Endonuclease mikrokokkal, MNase, Micrococcal Endonuclease
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
Staphylococcus aureus
Qualitätsniveau
Form
powder
Spezifische Aktivität
100-300 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, ≥40% E1%/280 (Balance primarily sodium acetate)
Methode(n)
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
Eignung
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Anwendung
Mikrokokken-Nuklease aus Staphylococcus aureus wurde in einer Studie zur Überwachung der Hybridisierungsreaktion mit DNA verwendet. Sie wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der optimalen Bedingungen für einen Assay der Staphylokokken-Nuklease verwendet.
Mikrokokken-Nuklease kann für den Verdau von Chromatin bei der Identifizierung der Lage von Nukleosomen verwendet werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Hydrolysiert 5′-Phosphodiester-Bindungen der DNA.
Sonstige Hinweise
Hinweis: Eine μmolare Einheit = ca. 85 A260-Einheiten. Dabei entspricht eine A260-Einheit einer ΔA260-Ablesung von 1,0 nach 30 Minuten bei einem pH-Wert von 8,8 und 37 °C in einem Reaktionsvolumen von 3,55 ml. Lichtweg = 1 cm.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Use of micrococcal nuclease to monitor hybridization reactions with DNA.
D L Kacian et al.
Analytical biochemistry, 58(2), 534-540 (1974-04-01)
Optimal conditions for assay of staphylococcal nuclease
KAMMAN, J. and S. TATINI
Journal of Food Science, 42, 421-424 (1977)
Gang Wei et al.
Methods in enzymology, 513, 297-313 (2012-08-30)
Gene transcription can be regulated through alteration of chromatin structure, such as changes in nucleosome positioning and histone-modification patterns. Recent development of techniques based on the next-generation sequencing technology has allowed high-resolution analysis of genome-wide distribution of these chromatin features.
Ho-Ryun Chung et al.
PloS one, 5(12), e15754-e15754 (2011-01-06)
Eukaryotic genomes are packed into chromatin, whose basic repeating unit is the nucleosome. Nucleosome positioning is a widely researched area. A common experimental procedure to determine nucleosome positions involves the use of micrococcal nuclease (MNase). Here, we show that the
Henry Redel et al.
The Journal of infectious diseases, 207(7), 1105-1114 (2013-01-10)
Diabetic foot infections are a leading cause of lower extremity amputations. Our study examines the microbiota of diabetic skin prior to ulcer development or infection. In a case-control study, outpatient males were recruited at a veterans hospital. Subjects were swabbed