Merck
10107921001
Roche
Nuclease S7
Micrococcal nuclease, from Staphylococcus aureus
Synonym(e):
s7 Nuclease
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
Staphylococcus aureus
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
~15,000 U/mg
Verpackung
pkg of 15,000 U
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
7.5
Versandbedingung
wet ice
Anwendung
  • Entfernung endogener RNA aus In-vitro-Translationssystemen
  • RNA-Sequenzierungsversuche
Nuclease S7 wird bei Ribonuklease-Selektionsverfahren für die Ribosom-Profileerstellung eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Nuclease S7 ist eine Endonuklease, die hauptsächlich einzelsträngige Substrate spaltet. Sie spaltet auch doppelsträngige DNA oder RNA. Sie spaltet die 5′-Phosphodiesterbindungen von RNA und DNA unter Bildung von 3′-Mononukleotiden und Oligonukleotiden. Die Aktivität des Enzyms ist abhängig von Ca2+ und kann durch Zugabe von EDTA komplett inaktiviert werden. Nuclease S7 Spaltung ist spezifischer für die AT-reiche Region auf der DNA als GC.
Einheitendefinition
Eine Einheit setzt eine ausreichende Menge an säurelöslichen Oligonukleotiden frei, um einen Anstieg von 1,0 bei A260 zu bewirken.
Lagerung und Haltbarkeit
Ungeöffnete Reagenzien bei 2-8 °C aufbewahren; auf 1 mg/ml verdünnte Reagenzien bei -15 bis -25 °C aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ribonuclease selection for ribosome profiling.
Gerashchenko M V and Gladyshev V N
Nucleic Acids Research, 45(2), e6-e6 (2016)
Maxim V Gerashchenko et al.
Nucleic acids research, 49(2), e9-e9 (2020-12-03)
There has been a surge of interest towards targeting protein synthesis to treat diseases and extend lifespan. Despite the progress, few options are available to assess translation in live animals, as their complexity limits the repertoire of experimental tools to
Ariane Lismer et al.
Nucleic acids research, 48(20), 11380-11393 (2020-10-18)
Advancing the molecular knowledge surrounding fertility and inheritance has become critical given the halving of sperm counts in the last 40 years, and the rise in complex disease which cannot be explained by genetics alone. The connection between both these
Reimo Zoschke et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(13), E1678-E1687 (2015-03-17)
Chloroplast genomes encode ∼ 37 proteins that integrate into the thylakoid membrane. The mechanisms that target these proteins to the membrane are largely unexplored. We used ribosome profiling to provide a comprehensive, high-resolution map of ribosome positions on chloroplast mRNAs
High sequence specificity of micrococcal nuclease.
Dingwall C, et al.
Nucleic Acids Research, 9(12), 2659-2674 (1981)