Merck
N0513
Sigma-Aldrich
Nervenwachstumsfaktor-7S aus Maussubmaxillardrüse
lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
NGF-7S
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
Nervenwachstumsfaktor-7S aus Maussubmaxillardrüse, NGF-7S, lyophilized powder, suitable for cell culture
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
2-250 ng/mL ED50/EC50
Qualität
endotoxin tested
Mol-Gew.
protein 130 kDa
Verpackung
pkg of 0.1 mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤10
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Ngf(18049)
Allgemeine Beschreibung
Nervenwachstumsfaktor (NGF) ist ein Dimer aus nichtkovalent gebundenen Polypeptidketten mit 118 Aminosäureresten. Beide Polymere enthalten drei intramolekulare Disulfidbrücken. Es handelt sich um den Prototyp der Neurotrophine, einer Gruppe von Wachstumsfaktoren. In der Unterkieferspeicheldrüse von männlichen Mäusen ist NGF in großen Mengen vorhanden und liegt als Komplex mit hohem Molekulargewicht namens Nervenwachstumsfaktor-7S (NGF-7S) vor. NGF-7S ist ein α2β2γ2-Komplex mit β2-NGF als aktivem Neurotrophin und bindet an die Dimere der Kallikreine (zu den Serin-Proteasen zählende Enzyme) α-NGF und γ-NGF.
Anwendung
Nervenwachstumsfaktor 7S (NGF-7S) aus der Unterkieferspeicheldrüse von männlichen Mäusen wird zur Behandlung der folgenden Zellen verwendet, um deren neuronale Differenzierung zu induzieren:
  • PC12
  • Spinalganglien (DRG) von Hühnerembryonen beider Geschlechter (Gallus gallus)
Biochem./physiol. Wirkung
Nervenwachstumsfaktor (NGF) ist ein Neurotrophin, das die Differenzierung und das Überleben spezifischer Subtypen von Neuronen des zentralen und des peripheren Nervensystems ermöglicht. Nervenwachstumsfaktor 7S (NGF-7S) besitzt jedoch keine neurotrophen Eigenschaften, da der Großteil der β-NGF-Untereinheit im NGF-7S-Komplex verborgen ist.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 0,2 μm gefilterter Lösung in 25 mM Natriumphosphat, pH 7,0.
Angaben zur Herstellung
Nervenwachstumsfaktor 7S (NGF-7S) wird aus der Unterkieferspeicheldrüse von männlichen Mäusen isoliert; hierfür wird eine modifizierte Variante der Methode von Varon et al. genutzt.
Hinweis zur Analyse
Die biologische Aktivität wird mithilfe eines 3-tägigen MTT-Assays ermittelt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hsien-Tung Chen et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 84(1), 256-262 (2007-05-22)
This study provides in vitro and in vivo evaluation of rat serum metabolites of the Pueraria lobata (SMP) on peripheral nerve regeneration. In the in vitro study, we found that the SMP caused a marked enhancement of the nerve growth
Kun-Shan Huang et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2011, 109809-109809 (2009-08-19)
The present study provides in vitro and in vivo evaluation of Paeoniae alba Radix (PR) on peripheral nerve regeneration. In the in vitro study, we found the PR caused a marked enhancement of the nerve growth factor-mediated neurite outgrowth from
Phong Duong et al.
Biology of sex differences, 11(1), 12-12 (2020-04-01)
The role of sex hormones on cellular function is unclear. Studies show androgens and estrogens are protective in the CNS, whereas other studies found no effects or damaging effects. Furthermore, sex differences have been observed in multiple oxidative stress-associated CNS
Julien Falk et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(2), 373-391 (2014-01-10)
The elongation rate of axons is tightly regulated during development. Recycling of the plasma membrane is known to regulate axon extension; however, the specific molecules involved in recycling within the growth cone have not been fully characterized. Here, we investigated
Fernanda Gárate et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 12, 194-194 (2018-07-28)
Thermal Fluctuations Spectroscopy (TFS) in combination with novel optical-based instrumentation was used to study mechanical properties of cell-cultured neurites with a spatial resolution limited only by the light diffraction. The analysis of thermal fluctuations together with a physical model of