MAK512
Malate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
Alzheimer′s disease; neurological disorders; neurodegenerative disorders
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Linear detection range: 0.5 to 65 U/L
- Compatible with high-throughput handling systems.
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3