Wichtige Dokumente
L5545
Levosimendan
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-OR-1259, (R)-Simendan, 2-[2-[4-[(4R)-1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl]phenyl]hydrazinylidene]-propanedinitrile, OR 1259, R)-((4-(1,4,5,6-Tetrahydro-4-methyl-6-oxo-3-pyridazinyl)phenyl)hydrazono) propanedintrile
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -500 to -650°, c = 0.5 in THF
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: ≥20 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C[C@@H]1CC(=O)NN=C1c2ccc(N\N=C(\C#N)C#N)cc2
InChI
1S/C14H12N6O/c1-9-6-13(21)19-20-14(9)10-2-4-11(5-3-10)17-18-12(7-15)8-16/h2-5,9,17H,6H2,1H3,(H,19,21)/t9-/m1/s1
InChIKey
WHXMKTBCFHIYNQ-SECBINFHSA-N
Angaben zum Gen
human ... PDE3A(5139) , PDE3B(5140) , TNNC1(7134) , TNNI3(7137) , TNNT2(7139)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable