05-23-0600
Substance P
Neuropeptide found in high concentrations in the gut.
Synonym(e):
Substance P, Neurokinin P, RPKPQQFFGLM, SP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
5% acetic acid: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C63H98N18O13S/c1-37(2)33-45(57(89)74-41(53(68)85)27-32-95-3)73-52(84)36-72-54(86)46(34-38-15-6-4-7-16-38)78-58(90)47(35-39-17-8-5-9-18-39)79-56(88)42(23-25-50(66)82)75-55(87)43(24-26-51(67)83)76-59(91)49-22-14-31-81(49)62(94)44(20-10-11-28-64)77-60(92)48-21-13-30-80(48)61(93)40(65)19-12-29-71-63(69)70/h4-9,15-18,37,40-49H,10-14,19-36,64-65H2,1-3H3,(H2,66,82)(H2,67,83)(H2,68,85)(H,72,86)(H,73,84)(H,74,89)(H,75,87)(H,76,91)(H,77,92)(H,78,90)(H,79,88)(H4,69,70,71)/t40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-/m0/s1
InChIKey
ADNPLDHMAVUMIW-CUZNLEPHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Substance P receptors
Verpackung
Warnhinweis
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Chiwakata, C.B., et al. 1996. Infect. Immun. 64, 5106.
Tanabe, T., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol. 299, 187.
Heath, M.J., et al. 1994. J. Neurophysiol. 72, 1192.
Zhu, J., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 279.
Garland, A.M., et al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 104.6.
Wei, J.Y., et al. 1993. Soc. Neurosci. 19, Abstract 136.14.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable