Merck
L5520
Sigma-Aldrich
L-15-Medium (Leibovitz)
Without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Leibovitz L15
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
Komponenten
phenol red: 0.011 g/L
sodium pyruvate: 0.55 g/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
L-15-Medium (Leibovitz) wurde ursprünglich zur Verwendung in Kohlenstoffdioxid(CO2)-freien Systemen entwickelt und enthält Natriumbicarbonat. Es wird durch das Komplement aus Aminosäuren der freien Base, Salzen und Galactose gepuffert. Dies unterstützt die Erhaltung der physiologischen pH-Wert-Kontrolle.
Anwendung
L-15-Medium (Leibovitz) wurde wie folgt verwendet:  
  • bei der Proteineinbindung zum Inkubieren von Embryos im Blastula-Stadium und zum Verhindern der abnormalen Entwicklung von Embryos
  • als Zusatz in sterilen Zellmedien für die Dissektion und Isolierung von Nierenzellen
  • als Komponente von Kulturpuffer für die Gewebekultur von Molchlungenzellen
Rekonstituierung
Ergänzungsmittel mit 0,3 g/l L-Glutamin.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Olga Krylyshkina et al.
The Journal of cell biology, 156(2), 349-359 (2002-01-25)
Recent studies have shown that the targeting of substrate adhesions by microtubules promotes adhesion site disassembly (Kaverina, I., O. Krylyshkina, and J.V. Small. 1999. J. Cell Biol. 146:1033-1043). It was accordingly suggested that microtubules serve to convey a signal to
Daichi Kayo et al.
Scientific reports, 9(1), 8868-8868 (2019-06-22)
In vertebrates, sex steroids play crucial roles in multiple systems related to reproduction. In females, estrogens and their receptor estrogen receptor (ER or Esr) play indispensable roles in the negative sex steroid feedback regulation of pituitary gonadotropin secretion, which prevents
Francisco J Monje et al.
Annals of medicine, 45(4), 301-307 (2013-05-02)
Studies of synaptic plasticity using the marine mollusk Aplysia californica as model system have been successfully used to identify proteins involved in learning and memory. The importance of molecular elements regulated by the learning- related neurotransmitter serotonin in Aplysia can
Applications of cell lines as bioreactors and in vitro models
Singh J and Goswami A
International journal of applied & basic medical research null
B Houchmandzadeh et al.
The Journal of cell biology, 139(1), 1-12 (1997-10-06)
The structure of mitotic chromosomes in cultured newt lung cells was investigated by a quantitative study of their deformability, using micropipettes. Metaphase chromosomes are highly extensible objects that return to their native shape after being stretched up to 10 times