L5385
α-Lactalbumin aus Kuhmilch
Type I, ≥85% (PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
Bos d 4, Lactose synthase B protein, alpha-lactalbumin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Typ
Type I
Assay
≥85% (PAGE)
Form
lyophilized powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
Löslichkeit
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... LALBA(281894)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable