Wichtige Dokumente
K0640
Anti-Potassium Channel KV11.1 (HERG) Extracellular-FITC in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-KCNH2, Anti-Voltage gated K+ channel subfamily H member 2, Anti-ether-a-go-go-related channel 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 2-10 μg/mL using 1x106 human live cells
immunocytochemistry: 1:25 using intact live HEK-KV11.1 transfected cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNH2(3757)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?