Merck
MAB3226
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin-7-Antikörper, Klon RCK105
clone RCK105, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-CD20, Anti-CK-20, Anti-CK20, Anti-K20, Anti-KRT21
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RCK105, monoclonal
Speziesreaktivität
hamster, canine, human, feline, pig, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
dog ... Krt7(477602)
human ... KRT7(3855)
mouse ... Krt7(110310)
rat ... Krt7(300242)
Allgemeine Beschreibung
Keratin, Typ-II-Zytoskelett 7 (UniProt: P08729; auch bekannt als Cytokeratin-7, CK-7, Keratin-7, K7, Sarcolectin, Typ-II-Keratin Kb7) wird vom KRT7-Gen (auch SCL genannt) (Gen-ID: 3855) in Menschen kodiert. Cytokeratine sind die Intermediärfilament-Proteine von Epithelien, die eine hohe molekulare Diversität aufweisen. Es handelt sich dabei um heteropolymere Filamente, die durch die Paarung von Typ-I- und Typ-II-Keratinen entstehen, die je nach Epithelzellentyp und Phase der zellulären Differenzierung in hochspezifischen Mustern exprimiert werden. Sie enthalten eine zentrale Stabdomäne mit ca. 310 Aminosäuren mit α-helikaler Konformation und angrenzenden nicht helikalen Kopf- und Schwanzdomänen in unterschiedlicher Länge. Die Kopfdomäne besteht aus den Subdomänen V1 und H1. Die zentrale a-helikale Stabdomäne besteht aus den Subdomänen 1A, 1B, 2A und 2B, die durch die Linker L1, L12 und L2 verbunden sind. Die Schwanzdomäne besteht aus den Subdomänen H2 und V2. Sie sorgen für Stabilität zwischen Epithelzellen und deren Bindung an der Basalmembran. Des Weiteren dienen Keratine als Tumormarker und Epitheldifferenzierungsmarker. Mehrere menschliche Epithelzellkeratine wurden mittels 2D-Gelelektrophorese aufgelöst. Diese können in saure (pI <5.7) and basic (pI >6,0) Unterfamilien unterteilt werden. Die sauren Keratine weisen ein Molekulargewicht von 40 bis 55 kDa auf. Die basischen Keratine weisen ein Molekulargewicht von 56 bis 70 kDa auf. Berichten zufolge liegen die Mitglieder der sauren und basischen Unterfamilie in Paaren vor. Die Zusammensetzung der Keratinpaare variiert je nach Epithelzellentyp, Differenzierungsphase, zellulärer Wachstumsumgebung und Krankheitsstadium. Keratin 7 wird in kultivierten epidermalen, bronchialen und mesothelialen Zellen exprimiert. Es lässt sich in den glandulären Zellen im gesamten Übergang zwischen Magen und Ösophagus, nicht jedoch im Ösophagus selbst beobachten. Seine Expression wird auch in einer Vielzahl von Karzinomen und in Tumorzellen bei Morbus Paget der Mamille und extramammärem Morbus Paget beobachtet. Die Keratin-7-Expression kann für die Unterscheidung zwischen Ovarial- und gastrointestinalen Karzinomen verwendet werden. (Literatur: Chu, P., et al. (2000). Modern Pathol. 13(9); 962–972; Kaba, A., et al. (1999). Biochimie. 81(7); 709–715).
Spezifität
MAB3226 reagiert mit einer Untergruppe von glandulären Epithelien und deren Tumoren sowie mit dem transitionalen Epithel und dem transitionalen Karzinom. Es reagiert mit einem 58-kDa-Protein, das Cytokeratin 7 entspricht.
Immunogen
Cytokeratine aus der Zelllinie T24 aus menschlichen Blasenkarzinomen.
Anwendung
Der Anti-Cytokeratin-7-Antikörper, Klon RCK105, ist ein Antikörper gegen Cytokeratin 7 zur Verwendung in FC, WB, IC und IH.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytokeratine
Western-Blots: 57–58-kDa-Bande in reduzierten Western-Blots
Immunhistochemie an gefrorenen Gewebeschnitten.
Immunzytochemie
Durchflusszytometrie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: MABT150
Physikalische Form
Flüssig in Puffer mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andreja Erman et al.
International journal of molecular sciences, 22(12) (2021-07-03)
Non-muscle-invasive bladder cancer is the most common form of bladder cancer. The main problem in managing bladder tumors is the high recurrence after the transurethral resection of bladder tumors (TURBT). Our study aimed to examine the fate of intravesically applied
David Campard et al.
Gastroenterology, 134(3), 833-848 (2008-02-05)
Umbilical cord matrix stem cells (UCMSCs) are able to differentiate into mesodermal and ectodermal lineages. The present study investigates the differentiation potential of human UCMSCs into hepatic lineage. We isolated human UCMSCs and characterized them in vitro by measuring their
Ichiro Onoyama et al.
The Journal of clinical investigation, 121(1), 342-354 (2010-12-03)
E3 ubiquitin ligase complexes of the SCF type consist of ring-box 1 (Rbx1), cullin 1 (Cul1), S-phase kinase-associated protein 1 (Skp1), and a member of the F-box family of proteins. The identity of the F-box protein determines the substrate specificity
Hsiao-Fan Lo et al.
The Journal of pathology, 241(3), 324-336 (2016-12-06)
The transcription factor glial cells missing 1 (GCM1) regulates trophoblast differentiation and function during placentation. Decreased GCM1 expression is associated with pre-eclampsia, suggesting that abnormal expression of GCM1 target genes may contribute to the pathogenesis of pregnancy complications. Here we
Delilah Hendriks et al.
Nature protocols, 16(1), 182-217 (2020-11-29)
The liver is composed of two epithelial cell types: hepatocytes and liver ductal cells. Culture conditions for expansion of human liver ductal cells in vitro as organoids were previously described in a protocol; however, primary human hepatocytes remained hard to