Merck
I9885
Sigma-Aldrich
Anti-Human-IgG (γ-kettenspezifisch), F(ab′)2-Fragment in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Goat Anti-Human IgG
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Verpackung
pkg of 5x1 mg
pkg of 1 mg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
Ouchterlony double diffusion: suitable
quantitative precipitin assay: suitable
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
water: soluble, clear to hazy, colorless (after reconstitution with 1 ml of 0.135 M NaCl)
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Der IgG-Antikörper-Subtyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen abgesondert, kommt in Blut und extrazellulären Flüssigkeiten vor und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Pilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta an den Fötus übertragen und ist für die Immunabwehr von Neugeborenen gegen Infektionen lebensnotwendig. Der Anti-Human IgG (γ-kettenspezifisch), F(ab′)2-Fragment-Antikörper ist spezifisch für humane IgG-Unterklassen. Das F(ab′)2-Fragment des Antikörpers wird durch immunspezifische Aufreinigungsmethoden aus pepsinverdautem Antiserum gewonnen.
Immunogen
Aufgereinigtes humanes IgG
Anwendung
Der Anti-Human IgG (γ-kettenspezifisch), F(ab′)2-Fragment-Antikörper eignet sich zur Verwendung in der Ouchterlony-Doppeldiffusion und im quantitative Präzipitin-Assay. Der Antikörper wurde in ELISA und zur Herstellung von Fab′-Oligonukleotid-Konjugaten verwendet.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 0,01 M Natriumphosphat, 0,015 M Natriumchlorid, pH 7,2
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Z N Chaudri et al.
FEBS letters, 450(1-2), 23-26 (1999-06-01)
The covalent conjugation of oligonucleotides to antibody Fab' fragments was optimized by using oligonucleotides modified with a hexaethylene linker arm bearing three amino groups. One oligonucleotide was coupled to antibody of one specificity and a complementary oligonucleotide to antibody of
Hiroyasu Muramatsu et al.
Scientific reports, 11(1), 2160-2160 (2021-01-27)
Myostatin, a member of the transforming growth factor-β superfamily, is an attractive target for muscle disease therapy because of its role as a negative regulator of muscle growth and strength. Here, we describe a novel antibody therapeutic approach that maximizes
H Brandstätter et al.
Vox sanguinis, 103(3), 201-212 (2012-04-14)
Complement factor H (CFH) acts as major regulator of the alternative pathway of complement and its mutations and polymorphisms predispose to various human diseases. We aimed to develop a scalable purification process of CFH from human plasma fractions to supply
S Hashira et al.
Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, 42(4), 337-342 (2000-09-15)
Maternal immunoglobulin G (IgG), transferred across the placenta to the fetus during intrauterine life, is an important component of the neonatal immunological defence mechanisms against infection. There is controversy with respect to differences in placental transfer of the different IgG