Wichtige Dokumente
I9385
Anti-Human IgM (μ-chain specific) antibody produced in rabbit
whole antiserum
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Methode(n)
indirect ELISA: 1:20,000
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable