Wichtige Dokumente
I3766
Isoliquiritigenin
powder
Synonym(e):
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-on, 4,2′,4′-Trihydroxychalkon
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
H2O: <0.1 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
InChIKey
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Alox5(25290)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a bone morphogenetic protein (BMP) agonist in zebrafish embryos
- as a guanylyl cyclase activator in zebrafish embryos
- to test its antitumor and antiviral effects against Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)