Wichtige Dokumente
SML2132
Brazilin
Synonym(e):
Brasilin, 6,6a,7,11b-Tetrahydro-3,6a,9,10-tetrahydroxy-indeno[2.1-c]chromen
About This Item
Empfohlene Produkte
Optische Aktivität
[α]/D 108.0 to 133.0°, c = 0.5 in methanol
Farbe
white to very dark brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H14O5/c17-9-1-2-10-14(4-9)21-7-16(20)6-8-3-12(18)13(19)5-11(8)15(10)16/h1-5,15,17-20H,6-7H2/t15-,16+/m0/s1
InChIKey
UWHUTZOCTZJUKC-JKSUJKDBSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable