Wichtige Dokumente
Y0001611
Aesculetin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Aesculetin, 6,7-Dihydroxy-cumarin, Cichorigenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
esculetin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
271-273 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
InChI
1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
InChIKey
ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)