Wichtige Dokumente
I2273
3-Indolacrylsäure
≥98% (HPLC), BioReagent
Synonym(e):
3-(3-Indolyl)-acrylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
187.19 g/mol
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)\C=C\c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
InChIKey
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable