Merck
HPA009128
Sigma-Aldrich
Anti-CYP2E1 in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-CYPIIE1 in Kaninchen hergestellte Antikörper, Anti-P450-J in Kaninchen hergestellte Antikörper, Anti-Zytochrom P450 2E1 in Kaninchen hergestellte Antikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Immunogene Sequenz
EKLHEEIDRVIGPSRIPAIKDRQEMPYMDAVVHEIQRFITLVPSNLPHEATRDTIFRGYLIPKGTVVVPTLDSVLYDNQEFPDPEKFKPEHFLNENGKFKYSDYFKPFSTGKRVCAG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CYP2E1(1571)
Allgemeine Beschreibung
Das CYP2E1 (Zytochrom P450 2E1)-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 10 lokalisiert und polymorph. CYP2E1 gehört zur Enzymfamilie Zytochrom P450 (CYP).
Immunogen
Zytochrom P450 2E1, rekombinante Proteinepitop-Signaturmarkierung (PrEST)
Anwendung
Alle Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies wurden im Rahmen des Projekts Human Protein Atlas (HPA) entwickelt und validiert und werden daher durch die umfassendste Charakterisierung in der Industrie unterstützt.
Der Human Protein Atlas besteht zurzeit aus drei Teilen: dem Gewebeatlas, dem Pathologieatlas und dem Zellatlas. Die für den Gewebe- und Pathologieatlas produzierten Antikörper wurden mittels Immunhistochemie gegen Hunderte gesunder und kranker Gewebe getestet, und viele wurden im Rahmen der jüngsten Zellatlas-Projekte mittels Immunfluoreszenz charakterisiert, um das menschliche Proteom nicht nur auf Gewebeebene, sondern auch auf subzellulärer Ebene zu kartieren. Diese Abbildungen und die enorme Datensammlung können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über die Bildergalerie-Links eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Der Anti-CYP2E1-Antikörper vom Kaninchen wird in Western Blots und in der Immunfärbung eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
CYP2E1 (Zytochrom P450 2E1) ist an der Aktivierung von Molekülen mit geringem Molekulargewicht beteiligt, etwa Ethanol, Karzinogenen, Toxinen und Arzneimitteln. Es spielt in Phase 1 des oxidativen xenobiotischen Metabolismus eine Rolle. Polymorphismus von Gen CYP2E1 steht in Zusammenhang mit Mundhöhlenkrebs.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und strengen Auswahlkriterien. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige-Antikörper erhältlich (siehe Abschnitt mit Links).
Jeder Prestige-Antikörper wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Entsprechendes Antigen APREST71919
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seddik Hammad et al.
Cell death & disease, 14(7), 414-414 (2023-07-13)
The human liver has a remarkable capacity to regenerate and thus compensate over decades for fibrosis caused by toxic chemicals, drugs, alcohol, or malnutrition. To date, no protective mechanisms have been identified that help the liver tolerate these repeated injuries.
Machi Atarashi et al.
Nutrients, 10(10) (2018-10-04)
Chronic liver disease is an intractable disease, which can progress to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Hepatic iron overload is considered to be involved in the progression of chronic liver diseases; however, the mechanism remains to be elucidated. Here we investigate
Ting Wang et al.
PeerJ, 8, e9628-e9628 (2020-08-22)
Cytochrome P450 (P450) 2E1 is one of the primary enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics, such as drugs and environmental carcinogens. The genetic polymorphisms of the CYP2E1 gene in promoter and coding regions have been identified previously in the
Dietary Iron Overload Abrogates Chemically-Induced Liver Cirrhosis in Rats
Machi A, et al.
Nutrients (2018)
Ahmed Ghallab et al.
Cells, 10(10) (2021-10-24)
Mouse models of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) are required to define therapeutic targets, but detailed time-resolved studies to establish a sequence of events are lacking. Here, we fed male C57Bl/6N mice a Western or standard diet over 48 weeks.