Wichtige Dokumente
H9408
β-Hydroxybutyrate Dehydrogenase from Pseudomonas lemoignei
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein
Synonym(e):
(R)-3-Hydroxybutanoate:NAD+ oxidoreductase, 3-HBDH
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial (Pseudomonas lemoignei)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥200 units/mg protein
Aufgereinigt durch
chromatography
Fremdaktivität
lactic dehydrogenase ≤0.05%
malic dehydrogenase ≤0.1%
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)