H6279
Heparin Ammoniumsalz aus Schweinedarm
≥140 USP units/mg
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Porcine intestinal mucosa
Qualitätsniveau
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥140 USP units/mg
Farbe
white to light yellow
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to brownish-yellow
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable