Wichtige Dokumente
H0895
Heparin disaccharide IV-A sodium salt
Synonym(e):
α-ΔUA-[1→4]-GlcNAc
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)10(21)12(8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
InChIKey
KSLVSLXDGFKPRA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable