Merck
H6132
Sigma-Aldrich
DL-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym-A Natriumsalz
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
HMG-CoA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H42N7Na2O20P3S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
955.62 (anhydrous basis)
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.[Na+].[Na+].CC(O)(CC(O)=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP([O-])([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C27H44N7O20P3S.2Na.H2O/c1-26(2,21(40)24(41)30-5-4-15(35)29-6-7-58-17(38)9-27(3,42)8-16(36)37)11-51-57(48,49)54-56(46,47)50-10-14-20(53-55(43,44)45)19(39)25(52-14)34-13-33-18-22(28)31-12-32-23(18)34;;;/h12-14,19-21,25,39-40,42H,4-11H2,1-3H3,(H,29,35)(H,30,41)(H,36,37)(H,46,47)(H,48,49)(H2,28,31,32)(H2,43,44,45);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,19-,20-,21-,25-,27?;;;/m1.../s1
InChIKey
QGWMCHPRNDWWMT-UAUHQYJPSA-L
Allgemeine Beschreibung
DL-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym-A (HMG-CoA) wird während der Kondensation mithilfe von HMG-CoA-Synthase aus Acetyl-CoA und Acetoacetyl-CoA gewonnen.
Anwendung
DL-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym-A Natriumsalz-Hydrat wird zur medikamentösen Behandlung zur Untersuchung seiner Wirkung auf die mTORC1-Regulierung verwendet. Es wird auch zum Vergleichen der Acylome von zwei reaktiven Acyl-CoA-Spezies, wie HMG-CoA und Glutaryl-CoA, eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
DL-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym-A (HMG-CoA) fungiert als Vorläufer der Cholesterinsynthese. Durch die Hemmung von HMG-CoA kann die Cholesterinsynthese verringert werden. Dieser Stoff kann im Blut zu β-Hydroxybutyrat umgewandelt werden. HMG-CoA ist ein Regulationsenzym für die Cholesterinbiosynthese. Zur Regulierung der Cholesterinsynthese bindet es an den LDL-Rezeptor und bei entsprechender Hemmung würde die Cholesterinsynthese verringert.
DL-3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym-A (HMG-CoA) ist ein Substrat, das zum Untersuchen der Spezifität und Kinetik des Enzyms 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-Coenzym-A (HMG-CoA)-Reduktase verwendet wird. HMG-CoA ist das wichtigste Zwischenprodukt bei der Biosynthese von Terpenen und Ketonkörpern. Statin-Medikamente zur Kontrolle des Cholesterinspiegels zielen auf dessen Stoffwechsel ab.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alex Pitcher et al.
American heart journal, 169(5), 605-612 (2015-05-13)
A number of randomized trials are underway, which will address the effects of angiotensin receptor blockers (ARBs) on aortic root enlargement and a range of other end points in patients with Marfan syndrome. If individual participant data from these trials
Rajakrishnan Veluthakal et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 39(6), 2110-2120 (2016-11-02)
At least 300 prenylated proteins are identified in the human genome; the majority of which partake in a variety of cellular processes including growth, differentiation, cytoskeletal organization/dynamics and vesicle trafficking. Aberrant prenylation of proteins is implicated in human pathologies including
Distribution of Fatty Acids and Lipids During Pregnancy
Advances in Clinical Chemistry, 84, 209-239 (2018)
Guixiang Zhang et al.
Protein expression and purification, 163, 105454-105454 (2019-07-14)
Pogostemon cablin is an important commercial source of patchouli oil, whose main active ingredient is patchouli alcohol. This sesquiterpene is a product of the mevalonate pathway, in which 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A reductase (HMGCR) is the rate-limiting enzyme. In this study, P.
Yoshiko Mizuno et al.
Journal of atherosclerosis and thrombosis, 18(5), 351-358 (2011-03-24)
Atherosclerosis is a progressive disease causally associated with multiple cardiovascular risk factors, including dyslipidemia. Without effective intervention, atherosclerosis becomes evidenced clinically as coronary artery and cerebrovascular disease, both of which remain the leading causes of death worldwide. Multiple lines of