Wichtige Dokumente
H4538
Anti-Histone Deacetylase 5 (HDAC5) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC5-35, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-HD5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HDAC5-35, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~124 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-8 μg/mL using total cell extracts of NIH3T3 fibroblast cell or SW480 cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC5(10014)
mouse ... Hdac5(15184)
rat ... Hdac5(84580)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- western blotting
- immunostaining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)