H2042
Histone H2A human
Synonym(e):
Histone, Human
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Form
liquid
Konzentration
1 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... H2AC20(8338)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable