Wichtige Dokumente
14-155
Sigma-Aldrich
Histon H1-Protein, 20 mg
Purified bovine Histone H1 protein for use as a substrate in histone modification assays (HAT, HDAC, DNMT) and chromatin assembly studies.
Synonym(e):
Linker Histone H1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw 32 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
H1 und verwandte Linker-Histone sind wichtig für sowohl die Erhaltung von Chromatinstrukturen höherer Ordnung als auch die Regulation der Genexpression. Die Nukleosomstabilisierung wird durch die Bindung von Histon H1 an die nukleosomalen Schwesterchromatide und das Ein- und Austreten der Linker-DNA in das Kernteilchen vermittelt. Zusätzliche experimentelle Beweise zeigen den Einfluss von Histon H1 auf die Chromatinanordnung und -verdichtung. Die Familie von Histon H1-Proteinen umfasst fünf somatische Varianten (H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 und H1.5), die in fast allen Zelltypen exprimiert werden.
Produktherkunft: Lysinreiche Fraktion aus Kälberthymus.
Qualität
Regelmäßig mittels Kinase-Assay und Cdk2/Cyclin A, aktiv (14-448) zum Phosphorylieren von Histon H1 beurteilt.
Physikalische Form
Durch einen 0,2-μm-Membranfilter sterilisiert
Lagerung und Haltbarkeit
1 Jahr bei -20 °C
Sonstige Hinweise
Dieses Produkt wird aus Rindern gewonnen. Der Export dieses Produkts in einige Länder kann daher eingeschränkt sein. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres lokalen Vertriebspartners, um die Verfügbarkeit und Exportoptionen des Produkts in Erfahrung zu bringen.
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Ouyang et al.
The Journal of biological chemistry, 272(45), 28646-28651 (1997-11-14)
Human prk encodes a novel protein serine/threonine kinase capable of strongly phosphorylating casein but not histone H1 in vitro. prk expression is tightly regulated at various levels during different stages of the cell cycle in lung fibroblasts. The Prk kinase
Hyo Kyun Chung et al.
The Journal of biological chemistry, 278(30), 28079-28088 (2003-04-30)
The Gadd45 family of proteins includes Gadd45alpha, MyD118/Gadd45beta, and CR6/OIG37/Gadd45gamma. These proteins play important roles in maintaining genomic stability and in regulating the cell cycle. This study reports the cloning of a novel protein called CR6-interacting factor 1 (CRIF1) which
J Pan et al.
Oncogene, 29(47), 6245-6256 (2010-08-31)
We report here a novel role for Jun dimerization protein-2 (JDP2) as a regulator of the progression of normal cells through the cell cycle. To determine the role of JDP2 in vivo, we generated Jdp2-knockout (Jdp2KO) mice by targeting exon-1
Pim3 negatively regulates glucose-stimulated insulin secretion.
Gregory Vlacich,Martijn C Nawijn,Gene C Webb,Donald F Steiner
Islets null
Rocío Montes de Oca et al.
The Journal of biological chemistry, 280(51), 42252-42262 (2005-10-06)
Barrier to autointegration factor (BAF) is an essential conserved double-stranded DNA-binding protein in metazoans. BAF binds directly to LEM domain nuclear proteins (e.g. LAP2, Emerin, and MAN1), lamin A, homeodomain transcription factors, and human immunodeficiency virus type 1-encoded proteins. BAF