Merck
GE17-0969-01
IgG Sepharose 6 Fast Flow
Cytiva 17-0969-01, pack of 10 mL
Synonym(e):
IgG Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
ligand
human IgG
Verpackung
pack of 10 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0969-01
Lagerbedingungen
(20% Ethanol, 50 mM K2PO4, 1mM MgCl2 pH 7.2 in 20% Ethanol)
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Durchschnittlicher Durchmesser
90 μm
cleaning in place
3-12
working range
3-10
Kapazität
~3 mg binding capacity(Protein A)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
lgG Sepharose 6 Fast Flow von Cytiva basiert auf der steifen Sepharose-6-Fast-Flow-Matrix mit kovalenter Kupplung an menschliches IgG. Das Medium ermöglicht die Verwendung hoher Flussraten für eine schnelle und mühelose Einzelschritt-Aufreinigung von Proteinen.
lgG Sepharose 6 Fast Flow von Cytiva basiert auf der steifen Sepharose-6-Fast-Flow-Matrix mit kovalenter Kupplung an menschliches IgG. Die verbesserten mechanischen Eigenschaften dieses Fast-Flow-Mediums ermöglichen die Verwendung hoher Flussraten für eine schnelle und mühelose Einzelschritt-Aufreinigung von Protein-A-Fusionskonjugaten, die in prokaryotischen Expressionssystemen erzeugt wurden.
Die mechanischen Eigenschaften dieses Fast-Flow-Mediums ermöglichen die Verwendung hoher Flussraten für eine schnelle und mühelose Einzelschritt-Aufreinigung von Protein A-Fusionskonjugaten, die in prokaryotischen Expressionssystemen erzeugt wurden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • An die hochvernetzte 6 % Agarose-Matrix Sepharose 6 Fast Flow gekoppeltes IgG zur schnellen Aufreinigung von Protein A und Protein-A-Fusionskonjugaten
  • Bindet mindestens 2 mg Protein A pro mL Medium
  • Zur Tandem-Affinitätsreinigung (TAP) von Proteinkomplexen geeignet
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame